Learn More
Kern Sohn Balanza compacta para laboratorio PFB
Click to view available options
Capacidad:
120 g
200 g
300 g
600 g
1200 g
2000 g
3000 g
6000 g
Legibilidad:
0,001 g
0,01 g
0,05 g
0,1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sistema de manejo confortable: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
- Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
- Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
- Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 1200 g |
| Legibilidad | 0,01 g |
| Linealidad | 0.03 g |
| Tipo | Compact Precision Balance |
| Requisitos eléctricos | Universal Mains Adapter |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.