Learn More
Kern Sohn Balanza compacta para laboratorio PFB
Quick-display precision balance with user-friendly concept of operation - now with larger housing for more secure footing.
Marca:  Kern Sohn PFB 6000-1
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17311723
  • 306.00€ / cada uno
Descripción
  • Sistema de manejo confortable: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
Especificaciones
Especificaciones
6000 g
0.3 g
190 mm
Universal Mains Adapter
0,1 g
Compact Precision Balance
180 mm
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Kern Sohn Balanza compacta para laboratorio PFB