missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Balanza compacta para laboratorio EWJ

High-quality precision balance with automatic internal adjustment, also with EC type approval.

Marca:  Kern Sohn EWJ 6000-1M

Encompass_Preferred

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17301623

  • 489.60€ / cada uno

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Sistema de manejo confortable: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
  • Ajuste automático interno temporizado cada 2 h. Alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones

Especificaciones

6000 g
0.3 g
155 mm
Universal Mains Adapter
0.1 g
Compact Precision Balance
145 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto
Kern Sohn Balanza compacta para laboratorio EWJ

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado