Learn More
Copan Italia™ Asa y bucle combinado
Marca:  Copan Italia™ 319C05T
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11736528
  • 99.00€ / paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Especificaciones
5 mm
26 G
No
Asa y bucle combinado
5 paq.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Copan Italia™ Asa y bucle combinado > Diámetro: 5mm