Learn More
Copan Italia™ Asa y bucle combinado
99.00€ - 106.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Asa y bucle combinado |
---|---|
Grosor | 26 G |
Cantidad | 5 paq. |
Calibrado | No |
Código de producto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11706528
|
Copan Italia™
316C05T |
2 mm |
106.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11726528
|
Copan Italia™
318C05T |
4 mm |
99.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11736528
|
Copan Italia™
319C05T |
5 mm |
99.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11716528
|
Copan Italia™
317C05T |
3 mm |
99.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Especificaciones
Asa y bucle combinado | |
26 G | |
5 paq. | |
No |