Learn More
Invitrogen™ Collibri™ Library Quantification Kit
El kit de cuantificación de biblioteca Invitrogen™ Collibri™ incluye una mezcla maestra lista para su uso optimizada para la cuantificación de biblioteca Illumina NGS y un tampón de dilución de biblioteca.
120.00€ - 493.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C. |
---|---|
Método de detección | SYBR |
Formato | Kit |
Tipo de muestra | ADN, ARN |
Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, sistema 7900HT Fast, QuantStudio™, sistema ViiA™ 7, sistema StepOne™ y sistema StepOnePlus™ |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920523
|
Invitrogen™
A38524100 |
100 reacciones |
120.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15930523
|
Invitrogen™
A38524500 |
500 reacciones |
493.00€
500 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Incluye ADN polimerasa Platinum II Taq Hot Start y permite la cuantificación cómoda y precisa de las bibliotecas de NGS
- Contiene todos los componentes necesarios para la reacción de amplificación, incluidos los cebadores y el colorante de referencia pasiva, y no requiere preparación alguna antes de su uso
- Debido a la concentración universal del colorante de referencia pasiva en la mezcla maestra, el kit puede usarse con cualquier instrumento qPCR sin ajustes
- Cuantificación precisa de bibliotecas formadas por diversos tipos de muestras, incluidas las muestras degradadas
- Facilidad de uso con todos los componentes listos para su uso: No requiere preparación de reactivos
- Señales visuales: se incluyen colorantes especialmente formulados para realizar un seguimiento de los pasos de pipeteo
- Tecnología de inicio en caliente Platinum: especificidad y sensibilidad superiores, y configuración de reacción a temperatura ambiente Comodidad inigualable
- Contiene:
- ADN polimerasa Platinum II Taq Hot Start
- Tampón optimizado
- dNTP
- Secuencias de adaptadores de selección de mezcla de cebadores
- Colorante verde SYBR
- Colorante de referencia pasiva
- Colorante azul para seguir los pasos de pipeteo
- La formulación única facilita el uso en cada paso del flujo de trabajo:
- Sin preparación de reactivos
- Seguimiento de pasos de pipeteo
- Un protocolo de ciclaje para bibliotecas de varias longitudes y niveles de contenido GC/AT
- Concentración de colorante de referencia pasiva universal: Una sola mezcla maestra para todos los instrumentos qPCR
- También incluye un tampón de dilución de biblioteca listo para su uso que contiene agentes estabilizadores para permitir la integridad de la biblioteca después de la dilución. El tampón contiene colorante amarillo para realizar un seguimiento de los pasos de pipeteo. Cuando se combinan, la mezcla maestra azul y las bibliotecas diluidas amarillas se convierten en una solución verde. Esta función facilita el seguimiento de la adición de bibliotecas diluidas o patrones de ADN a la mezcla maestra en los pocillos de placas de qPCR, lo que ayuda a reducir los errores de pipeteo.
Especificaciones
Almacenar a -20 °C. | |
Kit | |
Sistema 7500 Fast, sistema 7900HT Fast, QuantStudio™, sistema ViiA™ 7, sistema StepOne™ y sistema StepOnePlus™ | |
Cuantificación de bibliotecas de NGS de Illumina | |
ADN polimerasa Platinum™ II Taq Hot Start | |
Kit de cuantificación de bibliotecas | |
Estándar |
SYBR | |
ADN, ARN | |
Bajo | |
qPCR | |
Collibri™ | |
Hielo seco |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ Collibri™ Library Quantification Kit