Learn More
Invitrogen™ Collibri™ Library Quantification Kit
Código de producto. 15920523 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
500 reacciones
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15920523 100 reacciones cada uno
15930523 500 reacciones 500 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15920523 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A38524100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El kit de cuantificación de biblioteca Invitrogen™ Collibri™ incluye una mezcla maestra lista para su uso optimizada para la cuantificación de biblioteca Illumina NGS y un tampón de dilución de biblioteca.
  • Incluye ADN polimerasa Platinum II Taq Hot Start y permite la cuantificación cómoda y precisa de las bibliotecas de NGS
  • Contiene todos los componentes necesarios para la reacción de amplificación, incluidos los cebadores y el colorante de referencia pasiva, y no requiere preparación alguna antes de su uso
  • Debido a la concentración universal del colorante de referencia pasiva en la mezcla maestra, el kit puede usarse con cualquier instrumento qPCR sin ajustes
  • Cuantificación precisa de bibliotecas formadas por diversos tipos de muestras, incluidas las muestras degradadas
  • Facilidad de uso con todos los componentes listos para su uso: No requiere preparación de reactivos
  • Señales visuales: se incluyen colorantes especialmente formulados para realizar un seguimiento de los pasos de pipeteo
  • Tecnología de inicio en caliente Platinum: especificidad y sensibilidad superiores, y configuración de reacción a temperatura ambiente Comodidad inigualable
  • Contiene:
    • ADN polimerasa Platinum II Taq Hot Start
    • Tampón optimizado
    • dNTP
    • Secuencias de adaptadores de selección de mezcla de cebadores
    • Colorante verde SYBR
    • Colorante de referencia pasiva
    • Colorante azul para seguir los pasos de pipeteo
  • La formulación única facilita el uso en cada paso del flujo de trabajo:
    • Sin preparación de reactivos
    • Seguimiento de pasos de pipeteo
    • Un protocolo de ciclaje para bibliotecas de varias longitudes y niveles de contenido GC/AT
    • Concentración de colorante de referencia pasiva universal: Una sola mezcla maestra para todos los instrumentos qPCR
  • También incluye un tampón de dilución de biblioteca listo para su uso que contiene agentes estabilizadores para permitir la integridad de la biblioteca después de la dilución. El tampón contiene colorante amarillo para realizar un seguimiento de los pasos de pipeteo. Cuando se combinan, la mezcla maestra azul y las bibliotecas diluidas amarillas se convierten en una solución verde. Esta función facilita el seguimiento de la adición de bibliotecas diluidas o patrones de ADN a la mezcla maestra en los pocillos de placas de qPCR, lo que ayuda a reducir los errores de pipeteo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C.
Método de detección SYBR
Formato Kit
Tipo de muestra ADN, ARN
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, sistema 7900HT Fast, QuantStudio™, sistema ViiA™ 7, sistema StepOne™ y sistema StepOnePlus™
Rendimiento de PCR enriquecido por GC Bajo
Para utilizar con (aplicación) Cuantificación de bibliotecas de NGS de Illumina
N.º de reacciones 100 reacciones
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Platinum™ II Taq Hot Start
Línea de productos Collibri
Tipo de producto Kit de cuantificación de bibliotecas
Cantidad 100 reactions
Condiciones de envío Hielo seco
Tiempo de prueba Estándar