Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Norprene™ L/S™
Adecuados para aplicaciones de vacío/presión
237.00€ - 406.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud global (métrico) 1520 cm
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones que requieren una excelente resistencia química, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV)
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Propiedades de resistencia Ácidos
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
11705148
Ver documentos
Masterflex™
06404-15
15
286.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 23-06-2025
Añadir a la cesta
11735148
Ver documentos
Masterflex™
06404-24
24
406.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 23-06-2025
Añadir a la cesta
11770989
Ver documentos
Masterflex™
06404-35
35
237.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Añadir a la cesta
11750999
Ver documentos
Masterflex™
06404-36
36
292.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Adecuados para aplicaciones de vacío/presión
Elija tubos de alto rendimiento para aplicaciones que requieran presión, altura de aspiración, líquidos viscosos o una vida útil de tubos prolongada.
  • Pared más gruesa en comparación con los tubos de bombas de precisión
  • No conductores y termosellables
  • No se deterioran ni oxidan, con una resistencia excelente a ácidos y álcalis
  • Negro opaco
  • Cumplen con NSF, REACH, RoHS
  • Hasta 10,000 horas de vida útil de tubos
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Para aplicaciones que requieren una excelente resistencia química, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV)
Ácidos
de 132 °C
1520 cm
-51 °C
Negro opaco
Tubos de bombas
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Norprene™ L/S™