Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Norprene™ L/S™
Adecuados para aplicaciones de vacío/presión
Marca:  Masterflex™ 06404-36
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11750999
  • 292.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
Adecuados para aplicaciones de vacío/presión
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Tubos económicos con una mayor vida útil
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
9,7 mm
1,41 in, 36 mm
1520 cm
-51 °C
36
3/8 pulg
Negro opaco
610 mm
Tubos de bombas
0,38 in
Silicona
49,8 ft
Para aplicaciones que requieren una excelente resistencia química, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV)
Ácidos
De 4,8 a 2900 ml/min
8,3 m
20 psi
de 132 °C
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Norprene™ L/S™ > Tamaño de los tubos: 36; longitud: 15 m