Learn More
Óxido de titanio y cobalto, 99,8 % (base metálica sin Ni), Ni < 0,15 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11328818
Óxido de titanio y cobalto, 99,8 % (base metálica sin Ni), Ni < 0,15 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328818
50 g, 50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. 11328818
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041670.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12017-01-5
Cobalt titanium oxide shows magnetic properties at room temperature and used in electronics and as spintronic devices. It is used to improve the gas sensing ability of hydrogen sulfide by hydrothermal method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12017-01-5
Número MDL MFCD00016022
Sinónimo Cobalt titanate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt titanium oxide
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica sin Ni), Ni < 0,15 %
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.83
Porcentaje de pureza 99.8%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteP13J017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Código de producto041670.18
Número de loteT27C007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de producto041670.18,041670.30
Número de loteS07C010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de producto041670.18,041670.30
Número de loteF18T032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de producto041670.18,041670.30
Número de loteI11L05 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de producto041670.18,041670.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de titanio y cobalto, 99,8 % (base metálica sin Ni), Ni < 0,15 %, Thermo Scientific Chemicals >