Learn More
Óxido de titanio y cobalto, 99,8 % (base metálica sin Ni), Ni < 0,15 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cobalt titanium oxide shows magnetic properties at room temperature and used in electronics and as spintronic devices. It is used to improve the gas sensing ability of hydrogen sulfide by hydrothermal method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cobalt titanium oxide |
Forma física | Polvo de malla -325 |
Cantidad | 250 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica sin Ni), Ni < 0,15 % |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.83 |
Porcentaje de pureza | 99.8% |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
Z04E004 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 041670.18,041670.30 |
K10U006 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 041670.18,041670.30 |
W28C013 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 041670.18,041670.30 |
D28P37 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 041670.18,041670.30 |
F18T032 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 041670.18,041670.30 |