Learn More
Abnova™ COASY Recombinant Protein Código de producto.: 16184983
Abnova™ COASY Recombinant Protein
Código de producto. 16184983
25 μg, 25 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16184983
Marca: Abnova™ H00080347P01.25ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Número de acceso AAH06354
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 80347
Peso molecular 50.49
Nombre COASY (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MLGNLLRPPYERPELPTCLYVIGLTGISGSGKSSIAQRLKGLGAFVIDSDHLGHRAYAPGGPAYQPVVEAFGTDILHKDGIINRKVLGSRVFGNKKQLKILTDIMWPIIAKLAREEMDRAVAEGKRVCVIDAAVLLEAGWQNLVHEVWTAVIPETEAVRRIVERDGLSEAAAQSRLQSQMSGQQLVEQSHVVLSTLWEPHITQRQVEKAWALLQKRIPKTHQALD
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen DPCK/FLJ35179/NBP/PPAT/UKR1/pOV-2
Nombre común COASY
Símbolo de gen COASY
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Abnova™ COASY Recombinant Protein >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis