Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Colorimetric IHC Detection Kit
Código de producto. 15642436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
15642436 50 portaobjetos paquete de 50
1 options
Código de producto. 15642436 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C10644
El kit de detección IHC colorimétrica EdU Click-iT™ de Invitrogen™ es una alternativa superior a los métodos tradicionales para la detección colorimétrica de células proliferantes dentro de secciones de tejido.
  • Sustrato: DAB
  • Tipo de sustrato: Peroxidasa de rábano picante (HRP)
  • El kit de detección IHC (inmunohistoquímica) colorimétrica EdU Click-iT™ es una alternativa superior a los métodos tradicionales para la detección colorimétrica de células proliferantes dentro de secciones de tejido. En este ensayo, se incorpora 5-etinil-2'-desoxiuridina (EdU), un análogo nucleósido de la timidina que contiene un resto alquino, en el ADN recién sintetizado. Cuando se agrega biotina, que contiene un grupo de azidas, una breve reacción de clic une la azida al resto alquino en la molécula de EdU. Tras la adición de estreptadivina: peroxidasa y un sustrato de peroxidasa, una reacción enzimática genera una señal que puede detectarse con microscopía óptica y almacenarse para análisis futuros.
  • Optimizado: permite la detección colorimétrica de células proliferantes en muestras de tejido o células
  • Eficaz: no es necesario realizar pasos de desnaturalización ni tratamientos intensos
  • Robusto: la preservación mejorada de la morfología celular y el entorno celular ofrece resultados ricos en contenido
  • Coherente: no depende de lotes de anticuerpos variables para la detección
  • Simple: diseñado para que funcione de forma coherente, en menos tiempo que los métodos tradicionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Método de detección Colorimétrico
Para utilizar con (equipo) Sistema de imagen básico EVOS™ XL, sistema de imagen EVOS™ XL
Cantidad 50 portaobjetos
Envase Portaobjetos
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 ° y 8 °C.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Sustrato DAB
Tipo de sustrato Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Línea de productos Click-iT
Para utilizar con (aplicación) IHC (inmunohistoquímica)
Tipo de producto Kit de detección de IHQ
Especies diana Todas las especies