Learn More
Micronova™ Esponjas para salas limpias
Una amplia gama de esponjas, fabricadas con materiales aprobados para salas limpias, diseñadas para la limpieza de habitaciones pequeñas, interiores de equipos, paredes no rígidas, bancos de flujo laminar, aislantes y otras aplicaciones para salas limpias y laboratorios.Disponible en una variedad de tejidos, formas y tamaños.
Brand: Micronova™ SP6-745
210.76 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 1.00000kg
Description
Una amplia gama de esponjas, fabricadas con materiales aprobados para salas limpias, diseñadas para la limpieza de habitaciones pequeñas, interiores de equipos, paredes no rígidas, bancos de flujo laminar, aislantes y otras aplicaciones para salas limpias y laboratorios.Disponible en una variedad de tejidos, formas y tamaños.
The Micronova Cleanroom Sponges are available in a wide range of material covers, securely sewn over various shapes and sizes of cleanroom approved, reticulated urethane foam interiors. Available gamma irradiated for aseptic areas.
- A range of cleanroom sponges
- Durable, reusable and absorbent
- Covers available in a variety of fabrics for specialized cleaning:
- PolyMesh — 100% polyester with a layer of mesh provides a mild scrubbing surface
- NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal, FDA approved for indirect food contact.
- MegaTex — 100% non-woven polyamide is absorbent with a mildly abrasive surface.
- Microfiber — 80% Polyester, 20% Polyamide, high absorbency and superior cleaning.
- NovaCel — Solid white, super absorbent PVA for lapping and polishing in wafer manufacture.
- NovaLite — Absorbent chamois fabric with good friction resistance.
- PVA — High absorbency with quick drying properties.
- Available gamma irradiated for aseptic areas
- Hold up to strong disinfectants
- Autoclavable
Specifications
Cleanroom Sponge | |
17.15 cm | |
10.8 cm | |
Autoclavable | |
No | |
Super Abosorbent and Superior Cleaning, for Use with Strong Disinfectants and Suitable for Steam Sterilization |
6.75 in. | |
4.25 in. | |
NovaPoly, 100% smooth knit polyester, urethane foam interior | |
White | |
17.15 x 10.8 cm (6.75 x 4.25 in.) | |
Non-sterile |