Descripción
Una amplia gama de esponjas, fabricadas con materiales aprobados para salas limpias, diseñadas para la limpieza de habitaciones pequeñas, interiores de equipos, paredes no rígidas, bancos de flujo laminar, aislantes y otras aplicaciones para salas limpias y laboratorios.Disponible en una variedad de tejidos, formas y tamaños.
El Micronova Las esponjas para salas blancas están disponibles en una amplia gama de cubiertas de materiales, cosidas de forma segura sobre interiores de espuma de uretano reticulada de diversas formas y tamaños aprobados para salas blancas. Disponible con radiación gamma para zonas asépticas.
- Una gama de esponjas para salas limpias
- Duradero, reutilizable y absorbente
- Fundas disponibles en una variedad de tejidos para limpieza especializada:
- PolyMesh —100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de fregado suave.
- NovaPoly —El poliéster de punto 100% suave proporciona una excelente dispersión del desinfectante y está aprobado por la FDA para contacto indirecto con alimentos.
- MegaTex —La poliamida 100% no tejida es absorbente con una superficie ligeramente abrasiva.
- Microfibra— 80% Poliéster, 20% Poliamida, alta absorción y limpieza superior.
- NovaCel— Blanco sólido, súper absorbente. PVA para lapeado y pulido en la fabricación de obleas.
- NovaLite —Tejido de gamuza absorbente con buena resistencia a la fricción.
- PVA —Alta absorbencia con propiedades de secado rápido.
- Disponible con radiación gamma para zonas asépticas
- Resiste desinfectantes fuertes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Esponja para salas limpias |
| Longitud (imperial) | 6 in |
| Longitud (métrico) | 15,2 cm |
| Anchura (imperial) | 4 in |
| Anchura (métrico) | 10,2 cm |
| Material | Microfibra |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Desechables | No |
| Dimensiones (L x An) | 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 pulg.) |
| Mostrar más |