Learn More
Kolmi Hopen™ Bata de aislamiento clásica con cordones en la espalda
Click to view available options
Bata de aislamiento clásica con cordones en la espalda; tipo de cierre: Cordón; color: Azul cielo; desechable: Si; para su uso con (aplicación): Médico; tamaño: Universal
Descripción
- Ligera y transpirable
- Modelo sin cuello con puños elásticos
- Cierre dorsal con cordones en cintura y cuello
- Usada por los trabajadores sanitarios y los visitantes sobre la ropa
- Protege a los pacientes del riesgo de infección externa
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Para utilizar con (aplicación) | Medicina |
Sexo | Unisex |
N.º de bolsillos | None |
Tipo de producto | General Purpose Gown |
Material | Polipropileno |
Color | Azul cielo |
Tipo de tapón | Lazo |
Desechables | Sí |
Esterilidad | No estéril |
Mostrar más |
Título del producto
Kolmi Hopen™ Bata de aislamiento clásica con cordones en la espalda >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido