Learn More
Zwiebel™ Pesas de calibración de clase M1
Las pesas de calibración de clase M1 de Zwiebel™ están diseñadas para su uso en la verificación o calibración de las pesas de clase M2.
20.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Pesa de lámina |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Recomendación de la OIML R111 |
Material | Aluminio |
Densidad | 2700 ±100 kg/m3 |
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11710593
|
Zwiebel™
PBI2300D |
10 mg |
20.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11760593
|
Zwiebel™
PBI2300L |
500 mg |
20.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Permanent magnetization: < 250 μT
- Weights intended for use in the verification or calibration of class M weights, and for use with weighing 2 instruments of medium accuracy class III
- One bloc material without adjustment cavity
Especificaciones
Pesa de lámina | |
Recomendación de la OIML R111 | |
Aluminio | |
2700 ±100 kg/m3 |