Learn More
Zwiebel™ Pesas de calibración de clase M1
Las pesas de calibración de clase M1 de Zwiebel™ están diseñadas para su uso en la verificación o calibración de las pesas de clase M2.
Marca: Zwiebel™ PBI2300D
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Magnetización permanente: < 250 μT
- Pesas destinadas a la verificación o calibración de las pesas de clase M y para su uso con instrumentos 2 de pesaje de clase III de precisión media
- Material de un solo bloque sin cavidad de ajuste
Especificaciones
Pesa de lámina | |
0,1 mm de grosor | |
10 mg | |
Triángulo | |
8 mm de arriba a abajo |
Recomendación de la OIML R111 | |
Aluminio | |
2700 ±100 kg/m3 | |
9,2 mm de punta a punta |
Título del producto
Zwiebel™ Pesas de calibración de clase M1 > Peso: 10 mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido