Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja de clase F2
Marca:  Zwiebel™ PBI56827
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11820912
  • 51.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Descripción
  • Monobloque de 1 a 50g
  • Cavidad de ajuste de 100g a 10kg
  • Dotación estándar
  • Monobloque de 1 a 20 g
  • Cavidad de ajuste de 50g a 10kg
  • Estuches de madera opcionales
  • Pesa clase F 2
Especificaciones
Especificaciones
2 g
± 0,4 mg
Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Zwiebel™ Pesas de caja de clase F2 > Masa: 2 g