Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja de clase F2 Código de producto.: 11840912
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Zwiebel™ Pesas de caja de clase F2
Código de producto. p-8006536
10 g, ± 0,6 mg, cada uno
Click to view available options
Masa:
1 g
2 g
10 g
100 g
200 g
500 g
1000 g
2000 g
Tolerancia:
± 0,3 mg
± 0,4 mg
± 0,6 mg
± 1,6 mg
± 15 mg
± 3 mg
± 30 mg
± 7,5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11840912
Marca: Zwiebel™ PBI56829
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
  • Monobloque de 1 a 50g
  • Cavidad de ajuste de 100g a 10kg
  • Dotación estándar
  • Monobloque de 1 a 20 g
  • Cavidad de ajuste de 50g a 10kg
  • Estuches de madera opcionales
  • Pesa clase F 2
Especificaciones
Masa 10 g
Tolerancia ± 0,6 mg
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta
Título del producto
Zwiebel™ Pesas de caja de clase F2 >