Descripción
- Monobloque de 1 a 50g
- Cavidad de ajuste de 100g a 10kg
- Dotación estándar
- Monobloque de 1 a 20 g
- Cavidad de ajuste de 50g a 10kg
- Estuches de madera opcionales
- Pesa clase F 2
Especificaciones
1 g | |
± 0,3 mg | |
Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta |
Título del producto
Zwiebel™ Pesas de caja de clase F2 > Masa: 1 g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido