Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de polipropileno de clase B
Fabricados con polipropileno de alta claridad. Probetas de medición de perfil alto de polipropileno de clase B con escala impresa en azul que facilitan la evaluación volumétrica. La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error. Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
Marca:  BRAND™ 34820
52.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12683576
  • 59.25€ / paquete de 10
En stock
Descripción
  • Fabricados con polipropileno de alta claridad.
  • El perfil alto con escala impresa en azul proporciona una evaluación sencilla del volumen.
  • Clase B.
  • Cumple con las normas DIN12681 e ISO 6706.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error.
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
25 ml
10/paquete
10 paquetes
Esterilizable en autoclave
80°C
Redondo
Hexagonal
Probeta de medición graduada
± 0,5 ml
Clase B
0,2 ml
± 0,5 ml
0,5 ml
Azul
170 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de polipropileno de clase B >