Learn More
VITLAB™ Probetas de medición de perfil bajo de polipropileno de clase B
Código de producto. 11863662
Click to view available options
Graduaciones:
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 11863662
Marca: VITLAB™ 641941
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas probetas para aplicaciones de medición de volumen y del sector alimentario. Las probetas de medición de perfil bajo de polipropileno de clase B VITLAB™ incluyen escala en relieve fácil de leer y marcas anulares en los puntos de escala principales.
  • Probeta graduada de polipropileno muy transparente
  • Calibrado (pulgadas)
  • Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706.
  • La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
Especificaciones
Material Polipropileno
Tolerancia ±1 ml
Clase Clase B
Diámetro (métrico) 27 mm
Graduaciones 1 ml
Límite de error ± 1 ml
Forma Redondo
Altura (métrico) 142 mm
Tipo Probeta graduada