Learn More
VITLAB™ Probetas graduadas de polipropileno de clase B con escala en relieve
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Las probetas de medición de polipropileno de clase B VITLab™ se han diseñado con una base hexagonal con tacos inferiores para proporcionar una gran estabilidad.
Marca:  VITLAB™ 650941
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15762106
  • 43.95€ / paquete de 6
Fecha estimada de envoi: 30-05-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Muy transparente
  • Escala en relieve, grabada en azul y marcas en forma de anillo en los principales puntos de la escala, calibrada‘ en pulgadas’
  • Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706
  • La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
DIN 12681, ISO 6706
44 mm
± 2 ml
Hexagonal
Probeta de medición graduada
±2 ml
Clase B
2 ml
Redondo
315 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
VITLAB™ Probetas graduadas de polipropileno de clase B con escala en relieve > Capacidad: 250 ml; graduación: 2 ml