Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B con esmerilado NS
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio. Las probetas de medición de clase B, graduación con esmerilado NS, Hirschmann Instruments™ se han fabricado con tubos de vidrio duraderos DURAN™.
Marca:  Hirschmann™ 2330190
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11842861
  • 127.00€ / paquete de 2
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Con tapón de polietileno y esmerilado NS
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Líneas cortas, graduación en azul
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
Hexagonal
Redondo
± 3,75 ml
DIN EN ISO 4788
500 ml
Tapón de polietileno
5 ml
Azul
Probeta mezcladora graduada
Vidrio
Clase B
425 mm
Polietileno
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B con esmerilado NS > Capacidad: 500 ml