Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B con esmerilado NS
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio. Las probetas de medición de clase B, graduación con esmerilado NS, Hirschmann Instruments™ se han fabricado con tubos de vidrio duraderos DURAN™.
Marca: Hirschmann™ 2330186
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con tapón de polietileno y esmerilado NS
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Líneas cortas, graduación en azul
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Hexagonal | |
Redondo | |
± 1,5 ml | |
DIN EN ISO 4788 | |
250 ml | |
Tapón de polietileno | |
2 ml |
Azul | |
Probeta mezcladora graduada | |
Vidrio | |
Clase B | |
367 mm | |
Polietileno |
Título del producto
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B con esmerilado NS > Capacidad: 250 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido