Learn More
Hirschmann™ Class B Measuring Pipette, Serology
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs. Pipettes for serology with wide mouth.
136.00€ - 160.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Calibración | To Deliver |
Clase | Class B |
Descripción | Wide Opening |
Material | Soda Lime Glass |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13187889
|
Hirschmann™
1000833 |
1 mL |
136.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
13197889
|
Hirschmann™
1000841 |
2 mL |
136.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
13107899
|
Hirschmann™
1000854 |
5 mL |
139.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
13117899
|
Hirschmann™
1000860 |
10 mL |
160.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Short line
- Acc. to DIN EN ISO 835
- Graduated to tip, zero on top, type 3
- Wide mouth
Especificaciones
Autoclavable | |
Class B | |
Soda Lime Glass | |
Sí | |
Silver diffusion ink durable brown graduation | |
Graduated Pipet, Type 3 |
To Deliver | |
Wide Opening | |
No estéril | |
Marrón | |
12/Pack | |
Reusable |