Learn More
Hirschmann™ Class B Measuring Pipette, Serology
Descripción
- Short line
- Acc. to DIN EN ISO 835
- Graduated to tip, zero on top, type 3
- Wide mouth
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 0.045 mL |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Calibración | To Deliver |
| Clase | Class B |
| Descripción | Wide Opening |
| Material | Soda Lime Glass |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Marrón |
| Graduaciones | 0.1 mL |
| Mostrar más |