Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Polypropylene Cylinders with Raised Blue Graduations
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio.
Marca: Hirschmann™ 7500194
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Acc. to DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Raised scale
- Main point ring graduation
- Hexagonal base
Especificaciones
B | |
Round | |
Azul | |
482 mm |
Reusable | |
Medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio | |
Hexagonal | |
Probeta de medición graduada |
Título del producto
Hirschmann™ Class B Graduated Polypropylene Cylinders with Raised Blue Graduations > Capacidad (métrico):2000 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido