Learn More
Fisherbrand™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio de clase B
Mida y vierta líquidos con precisión con estas probetas. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de clase B Fisherbrand™ están fabricadas con vidrio de borosilicato transparente calibrado.
Marca:  Fisherbrand™ DBG509
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11857501
  • 121.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 20-06-2025
Descripción
  • Graduados
  • Pata hexagonal estable
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
ISO 4788
560 mm
Probeta de medición graduada
83 mm
20 ml
± 20 ml
B
±20 ml
Vidrio de borosilicato
2000 mL
Esterilizable en autoclave
500 °C
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio de clase B > Capacidad: 200mL