Learn More
VITLAB™ Probeta de medición perfil alto de PMP de clase A
Fabricadas con PMP transparente para una visibilidad óptima. Las probetas de medición de perfil alto de PMP de clase A VITLab™ se han diseñado con una base hexagonal con tacos inferiores para proporcionar una gran estabilidad.
Marca:  VITLAB™ 65104
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17877800
  • 59.40€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Descripción
  • Escala en relieve, grabada en azul y marcas en forma de anillo en los principales puntos de la escala, calibrada‘ en pulgadas’
  • El certificado de lote suministrado incluye el número de lote y el valor nominal real determinado en condiciones de ensayo
  • Las desviaciones resultantes del valor nominal se encuentran muy por debajo de las tolerancias permitidas de la clase A de acuerdo con DIN 12681 y. ISO 6706
  • Marcado DE-M
  • Número de lote grabado con láser y año de fabricación
  • La tensión térmica de hasta 121 °C (esterilización en autoclave) no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
Especificaciones
Especificaciones
500 ml
± 2,50 ml
A
58 mm
5 ml
± 2,5 ml
Hexagonal
Probeta graduada
PMP
ISO 6706, DIN 12681
Borde
1Each
Esterilizable en autoclave
Redondo
360 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
VITLAB™ Probeta de medición perfil alto de PMP de clase A > Capacidad: 500 ml, Graduaciones: 5 ml; Altura: 360 mm