Learn More
Brand™ Probetas de medición de PMP de clase A Código de producto.: 10588151
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.50€
    76.00€ / cada uno
    Ahorro 14.50€
    16% Descuento
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Brand™ Probetas de medición de PMP de clase A
Código de producto. 10588151 Tienda Brand Productos
2000 ml, 20 ml, cada uno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 10588151
Marca: Brand™ 35164
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.50€
    76.00€ / cada uno
    Ahorro 14.50€
    16% Descuento
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Fabricadas con polimetilpenteno transparente (PMP) y cumplen con las normas DIN 12681 y ISO 6706. Las probetas de medición de PMP de clase A BRAND™ incluyen marcas DE-M en una tinta de impresión de gran calidad. La exposición a temperaturas de hasta 121°C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error. Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
  • Fabricadas con polimetilpenteno (PMP) transparente
  • Cumple con las normas DIN12681 e ISO 6706.
  • Calibrado para contener (TC, In).
  • Incluye un certificado de lote.
  • Marcas DE-M en una tinta de impresión de alta calidad especialmente utilizada en las probetas graduadas BRAND™.
  • La exposición a temperaturas de hasta 121°C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error.
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material PMP
Descripción del artículo Marcas DE-M en tinta azul de alta calidad
N.° por paquete Paquete de 1
Clase A
Incluye Certificado de lote
Cantidad Paquete de 1
Graduaciones 20 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ±10 ml
Temperatura máxima 121 °C
Subdivisión 20 ml
Forma Forma redonda
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 535 mm
Tipo Probeta de medición graduada
Título del producto
Brand™ Probetas de medición de PMP de clase A >