Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de tipo Schellbach de clase A, con graduación
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio. Las probetas de medición de clase A de tipo Schellbach, con graduación , Hirschmann Instruments™ se han fabricado con duraderos tubos de vidrio DURAN™.
Marca:  Hirschmann™ 2220175
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11886983
  • 34.85€ / paquete de 2
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Con boquilla, graduación de anillo de puntos principales
  • Graduación en tinción azul, Schellbach
  • Certificado de conformidad, con certificado de lote fechado
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
Hexagonal
Redondo
A
±0,5 ml
Vidrio
1 ml
Azul
DIN EN ISO 4788
200 mm
Probeta de medición graduada
50 ml
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hirschmann™ Probetas de medición de tipo Schellbach de clase A, con graduación > Capacidad: 50 mL