Learn More
Poulten Graf™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato clase A con certificado de calibración
Permite la manipulación de líquidos segura y precisa en el laboratorio. Los matraces aforados de vidrio de borosilicato de clase A Poulten Graf™ con certificado de calibración se imprimen, numeran y suministran con un certificado de corrección individual de precisión.
Marca: Poulten Graf™ US258/WAC/B/5
Descripción
Permite la manipulación de líquidos segura y precisa en el laboratorio.Los matraces aforados de vidrio borosilicatado de clase A Poulten Graf™ con certificado de calibración se imprimen, numeran y suministran con un certificado de corrección individual de precisión.
- Cuello mecanizado y esmerilado con un tapón de polipropileno intercambiable Polystop™
- Gradación de una sola marca
- Disponible en vidrio transparente o ámbar
- Cada matraz lleva un número individual para su identificación y trazabilidad
Especificaciones
USP, ISO 1042, DIN 12664 | |
Transparente | |
Borosilicate Glass | |
0.02 mL | |
A |
Polipropileno | |
10 mL | |
5 | |
Sí | |
10 |