Learn More
Poulten Graf™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato clase A con certificado de calibración
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 mL
15 ml
20 mL
25 ml
50 mL
100 ml
200 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
5 L
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Descripción
Permite la manipulación de líquidos segura y precisa en el laboratorio.Los matraces aforados de vidrio borosilicatado de clase A Poulten Graf™ con certificado de calibración se imprimen, numeran y suministran con un certificado de corrección individual de precisión.
- Cuello mecanizado y esmerilado con un tapón de polipropileno intercambiable Polystop™
- Gradación de una sola marca
- Disponible en vidrio transparente o ámbar
- Cada matraz lleva un número individual para su identificación y trazabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP, ISO 1042, DIN 12664 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado |
| N.º por caja | 2 |
| Tolerancia | 0.30 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Tamaño del tapón | 24 |