Learn More
Poulten Graf™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato clase A con certificado de calibración
Permite la manipulación de líquidos segura y precisa en el laboratorio. Los matraces aforados de vidrio de borosilicato de clase A Poulten Graf™ con certificado de calibración se imprimen, numeran y suministran con un certificado de corrección individual de precisión.
Marca:  Poulten Graf™ US258/WAC/E/5
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10131382
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Permite la manipulación de líquidos segura y precisa en el laboratorio.Los matraces aforados de vidrio borosilicatado de clase A Poulten Graf™ con certificado de calibración se imprimen, numeran y suministran con un certificado de corrección individual de precisión.
  • Cuello mecanizado y esmerilado con un tapón de polipropileno intercambiable Polystop™
  • Gradación de una sola marca
  • Disponible en vidrio transparente o ámbar
  • Cada matraz lleva un número individual para su identificación y trazabilidad
Especificaciones
Especificaciones
USP, ISO 1042, DIN 12664
Transparente
Vidrio borosilicatado
0.03 ml
A
Polipropileno
25 ml
5
Sí
10
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Poulten Graf™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato clase A con certificado de calibración > Capacity: 25mL; Color: Clear; Stopper Number: 10; Tolerance: 0.03mL