Learn More
BINDER™ Dispositivo de seguridad de temperatura dependiente clase 3.1
Controlador de selección de temperatura clase 3.1 - con alarma óptica
564.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN 12880 |
---|---|
Descripción | Controlador de selección de temperatura clase 3.1 - con alarma óptica (DIN 12880) |
Tipo | Dispositivo de seguridad de temperatura independiente (clase 3.1) |
Incluye | Alarma visual |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16424099
|
BINDER™
8012-1148 |
Cámaras de secado y calentamiento BINDER FED Classic.Line 400 |
564.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Dispositivo de seguridad de temperatura dependiente clase 3.1
- Para usar con diversas cámaras de secado y calentamiento BINDER™
- Incluye una alarma visual
- Cumple la norma DIN 12880
Especificaciones
DIN 12880 | |
Controlador de selección de temperatura clase 3.1 - con alarma óptica (DIN 12880) | |
Dispositivo de seguridad de temperatura independiente (clase 3.1) | |
Alarma visual |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BINDER™ Dispositivo de seguridad de temperatura dependiente clase 3.1