Descripción
- Dispositivo de seguridad de temperatura dependiente clase 3.1
- Para usar con diversas cámaras de secado y calentamiento BINDER™
- Incluye una alarma visual
- Cumple la norma DIN 12880
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 12880 |
| Descripción | Controlador de selección de temperatura clase 3.1 - con alarma óptica (DIN 12880) |
| Para utilizar con (equipo) | BINDER Clásico de la FED de Chambers |
| Tipo | Dispositivo de seguridad de temperatura independiente (clase 3.1) |
| Incluye | Alarma visual |
| Tensión | 400 V |