Learn More
Heidolph™ Pinza para matraces Erlenmeyer
Pinzas para su uso con varias plataformas perforadas
Marca:  Heidolph™ 549-53000-00
30.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10749171
  • 30.75€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Matraces Erlenmeyer de 100 ml
Pinzas
Plataformas perforadas 100, 1000 y 2000
3
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Heidolph™ Pinza para matraces Erlenmeyer > Tamaño: 3; para su uso con: Matraz Erlenmeyer de 100 ml