Learn More
Heidolph™ Pinza para matraces Erlenmeyer
Código de producto. p-7241856 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Matraces Erlenmeyer de 1000 ml
Matraces Erlenmeyer de 100 ml
Matraces Erlenmeyer de 2000 ml
Matraces Erlenmeyer de 250 ml
Matraces Erlenmeyer de 25 ml
Matraces Erlenmeyer de 500 ml
Matraces Erlenmeyer de 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
10242501 Matraces Erlenmeyer de 25 ml cada uno
10739171 Matraces Erlenmeyer de 50 ml cada uno
10749171 Matraces Erlenmeyer de 100 ml cada uno
10151361 Matraces Erlenmeyer de 250 ml cada uno
10789551 Matraces Erlenmeyer de 500 ml cada uno
10099340 Matraces Erlenmeyer de 1000 ml cada uno
11711659 Matraces Erlenmeyer de 2000 ml cada uno
7 options
Código de producto. 10242501
Marca: Heidolph™ 5495100000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pinzas para su uso con varias plataformas perforadas
  • Número máximo de pinzas por tipo de plataforma:
    • 549-51000-00
      • Para la plataforma 100, máx. 16
      • Para la plataforma 1000, máx. 20
      • Para la plataforma 2000, máx. 36
    • 549-52000-00
      • Para la plataforma 100, máx. 16
      • Para la plataforma 1000, máx. 20
      • Para la plataforma 2000, máx. 36
    • 549-55000-00
      • Para la plataforma 100, máx. 3
      • Para la plataforma 1000, máx. 4
      • Para la plataforma 2000, máx. 9
    • 549-56000-00
      • Para la plataforma 100, máx. 2
      • Para la plataforma 1000, máx. 4
      • Para la plataforma 2000, máx. 5
    • 549-63000-00
      • Para la plataforma 1000, máx. 2
      • Para la plataforma 2000, máx. 3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Matraces Erlenmeyer de 25 ml
Tipo de producto Pinzas
Para utilizar con (equipo) Plataformas perforadas 100, 1000 y 2000
Tamaño 1