Learn More
Heidolph™ Pinza para matraces Erlenmeyer
Pinzas para su uso con varias plataformas perforadas
Marca:  Heidolph™ 549-56000-00
47.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10099340
  • 51.25€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Número máximo de pinzas por tipo de plataforma:
    • 549-51000-00
      • Para la plataforma 100, máx. 16
      • Para la plataforma 1000, máx. 20
      • Para la plataforma 2000, máx. 36
    • 549-52000-00
      • Para la plataforma 100, máx. 16
      • Para la plataforma 1000, máx. 20
      • Para la plataforma 2000, máx. 36
    • 549-55000-00
      • Para la plataforma 100, máx. 3
      • Para la plataforma 1000, máx. 4
      • Para la plataforma 2000, máx. 9
    • 549-56000-00
      • Para la plataforma 100, máx. 2
      • Para la plataforma 1000, máx. 4
      • Para la plataforma 2000, máx. 5
    • 549-63000-00
      • Para la plataforma 1000, máx. 2
      • Para la plataforma 2000, máx. 3
      TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Matraces Erlenmeyer de 1000 ml
Pinzas
Plataformas perforadas 100, 1000 y 2000
6
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Heidolph™ Pinza para matraces Erlenmeyer > Pinza: tamaño 6 para matraces Erlenmeyer de 1000 ml