Learn More
cis-4-Ácido isopropilciclohexanecarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7084-93-7 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
76.60€ - 974.00€
CAS 7084-93-7
Fórmula molecular C10H18O2
Peso molecular (g/mol) 170.25
Número MDL MFCD04004145,MFCD01734696,MFCD19706019
Clave InChI YRQKWRUZZCBSIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid, trans-4-isopropylcyclohexane carboxylic acid, 4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid, hexahydrocumic acid, isopropyl-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid, p-isopropylhexahydrobenzoic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1-methylethyl, cyclohexanecarboxylic acid, 4-isopropyl, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1-methylethyl-, trans
PubChem CID 81526
Nombre IUPAC ácido 4-propan-2-ilciclohexano-1-carboxílico
SMILES CC(C)C1CCC(CC1)C(O)=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15407616
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62594.MD
250 mg
76.60€
250 miligramos
15499098
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62594.03
1 g
260.00€
1 g
15409108
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62594.06
5 g
974.00€
5 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
cis-4-Ácido isopropilciclohexanecarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals