Learn More
cis-4-Ácido isopropilciclohexanecarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407616
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15407616 250 mg 250 miligramos
15499098 1 g 1 g
15409108 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15407616
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62594.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7084-93-7 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7084-93-7
Fórmula molecular C10H18O2
Peso molecular (g/mol) 170.25
Número MDL MFCD04004145,MFCD01734696,MFCD19706019
Clave InChI YRQKWRUZZCBSIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid, trans-4-isopropylcyclohexane carboxylic acid, 4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid, hexahydrocumic acid, isopropyl-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid, p-isopropylhexahydrobenzoic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1-methylethyl, cyclohexanecarboxylic acid, 4-isopropyl, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1-methylethyl-, trans
PubChem CID 81526
Nombre IUPAC ácido 4-propan-2-ilciclohexano-1-carboxílico
SMILES CC(C)C1CCC(CC1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido