Learn More
cis-1,2,3,6-Tetrahidroftalimida, 96 %, Thermo Scientific™
13.60€ - 222.11€
CAS 1469-48-3
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Número MDL MFCD00005880
Clave InChI CIFFBTOJCKSRJY-OLQVQODUSA-N
Sinónimo cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalimide, cis-3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-isoindole-1,3 2h-dione, cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis-tetrahydrophthalimide, unii-es57d28o1u, 4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis, cis-.delta.4-tetrahydrophthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, cis, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3ar,7as-rel, 3ar,7as-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindole-1,3-dione
PubChem CID 92888
Nombre IUPAC (3aR,7aS)-3a,4,7,7a-tetrahidroisoindol-1,3-diona
SMILES C1C=CCC2C1C(=O)NC2=O
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10615382
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
138230050
5 g Frasco de vidrio
13.60€
5 g
10625382
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
138231000
100 g Frasco de plástico
31.65€
100 g
10091590
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
138232500
250 g Frasco de plástico
63.90€
250 g
10331144
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
138230010
1 kg Frasco de plástico Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
cis-1,2,3,6-Tetrahidroftalimida, 96 %, Thermo Scientific™