Learn More
cis-1,2,3,6-Tetrahidroftalimida, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10625382 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10625382 100 g Frasco de plástico 100 g
10615382 5 g Frasco de vidrio 5 g
10091590 250 g Frasco de plástico 250 g
10331144 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10625382 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138231000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
CAS 1469-48-3
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Número MDL MFCD00005880
Clave InChI CIFFBTOJCKSRJY-OLQVQODUSA-N
Sinónimo cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalimide, cis-3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-isoindole-1,3 2h-dione, cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis-tetrahydrophthalimide, unii-es57d28o1u, 4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis, cis-.delta.4-tetrahydrophthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, cis, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3ar,7as-rel, 3ar,7as-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindole-1,3-dione
PubChem CID 92888
Nombre IUPAC (3aR,7aS)-3a,4,7,7a-tetrahidroisoindol-1,3-diona
SMILES C1C=CCC2C1C(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
Nombre de nota 96%
Punto de fusión 131.0°C to 138.0°C
Color Beige a marrón amarillento o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación