Learn More
Thermo Scientific™ Tiras M. I. C.Evaluator (M.I.C.E.™) con ciprofloxacino
Determine los valores exactos de concentración inhibitoria mínima (CIM) de los antibióticos utilizando las tiras reactivas MIC.
46.86€
Especificaciones
Concentración | De 32 a 0.002 µg/ml |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Descripción | Tiras M. I. C.Evaluator (M.I.C.E.™) con ciprofloxacino |
Código de antibiótico | CIP |
Código de producto | Marca | Descripción | dimAntibioticCode | Concentración | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | dimAntibioticCode | Concentración | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11454019
|
Thermo Scientific™
MA0104D |
Tiras M. I. C.Evaluator (M.I.C.E.™) con ciprofloxacino | De 32 a 0.002 µg/ml | 10 tiras/paquete | N/A | |||||||
Descripción
Determine de forma exacta y sin esfuerzo los valores de concentración inhibitoria mínima (CIM) con las tiras Thermo Scientific™ Oxoid™ M.I.C.Evaluator (M.I. C.E™) con ciprofloxacino.
Las tiras M.I.C.E., con un cómodo envase, combinan la facilidad de una prueba de difusión con la exactitud de una prueba MIC.Ejecución sencilla
- Formato con gradiente distintivo que proporciona un excelente contraste con el agar
- El aumento del tamaño de tipo de letra facilita la lectura
- La escala se adecúa a los estándares internacionales
- Las tiras reactivas están adaptadas para satisfacer los requisitos clínicos al tiempo que se mantiene la exactitud requerida para la investigación
Fácil manejo
- La tira se presenta de forma práctica cuando se abre el sobre
- El envasado individual de las tiras elimina la necesidad de mantener y realizar un control de calidad de las tiras abiertas; abra una y utilícela
- La estabilidad de las tiras M.I.C.E. se garantiza mediante la inclusión de un desecante dentro de cada sobre
- Los envases de 10 y 50 paquetes ofrecen la máxima flexibilidad para organizar la realización de series de pruebas analíticas
- Cajas fácilmente apilables que simplifican el almacenamiento; todos los antimicrobianos se almacenan en la nevera (2-8 °C)
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una completa línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
De 32 a 0.002 µg/ml | |
De 2 °C a 8 °C | |
Tiras M. I. C.Evaluator (M.I.C.E.™) con ciprofloxacino | |
CIP |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1 año