Learn More
Thermo Scientific™ Tiras M. I. C.Evaluator (M.I.C.E.™) con ciprofloxacino
Código de producto. 11454019
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
10 tiras/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
11454019 10 tiras/paquete paquete de 10
1 options
Código de producto. 11454019 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor MA0104D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Determine los valores exactos de concentración inhibitoria mínima (CIM) de los antibióticos utilizando las tiras reactivas MIC.
Determine de forma exacta y sin esfuerzo los valores de concentración inhibitoria mínima (CIM) con las tiras Thermo Scientific™ Oxoid™ M.I.C.Evaluator (M.I. C.E™) con ciprofloxacino.
Las tiras M.I.C.E., con un cómodo envase, combinan la facilidad de una prueba de difusión con la exactitud de una prueba MIC.
Ejecución sencilla
  • Formato con gradiente distintivo que proporciona un excelente contraste con el agar
  • El aumento del tamaño de tipo de letra facilita la lectura
  • La escala se adecúa a los estándares internacionales
  • Las tiras reactivas están adaptadas para satisfacer los requisitos clínicos al tiempo que se mantiene la exactitud requerida para la investigación
Fácil manejo
  • La tira se presenta de forma práctica cuando se abre el sobre
  • El envasado individual de las tiras elimina la necesidad de mantener y realizar un control de calidad de las tiras abiertas; abra una y utilícela
  • La estabilidad de las tiras M.I.C.E. se garantiza mediante la inclusión de un desecante dentro de cada sobre
  • Los envases de 10 y 50 paquetes ofrecen la máxima flexibilidad para organizar la realización de series de pruebas analíticas
  • Cajas fácilmente apilables que simplifican el almacenamiento; todos los antimicrobianos se almacenan en la nevera (2-8 °C)
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una completa línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración De 32 a 0.002 µg/ml
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Tiras M. I. C.Evaluator (M.I.C.E.™) con ciprofloxacino
Código de antibiótico CIP
Tipo de empaquetado 10 tiras/paquete