Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cromótropo 2R, puro
CAS: 4197-07-3 | C16H10N2Na2O8S2 | 468.36 g/mol
66.35€ - 191.00€
CAS 4197-07-3
Fórmula molecular C16H10N2Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 468.36
Número MDL MFCD00003955
Clave InChI XTJONEUTTZZRAB-VZRGYXGKSA-L
Sinónimo 4,5-Dihydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16570, 4, 5-Dihydroxy-3-phenylazo-2, 7-naphthalenedisulfonic acid
PubChem CID 44135388
Nombre IUPAC disodio; 5-hidroxi-4-oxo-3-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-2,7-disulfonato
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10144210
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
192010250
25 g Frasco de vidrio
66.35€
25 g
10702305
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
192011000
100 g Frasco de vidrio
191.00€
100 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Cromótropo 2R, puro