Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cromótropo 2R, puro
Código de producto. 10702305 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10702305 100 g Frasco de vidrio 100 g
10144210 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10702305 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 192011000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4197-07-3 | C16H10N2Na2O8S2 | 468.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4197-07-3
Fórmula molecular C16H10N2Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 468.36
Número MDL MFCD00003955
Clave InChI XTJONEUTTZZRAB-VZRGYXGKSA-L
Sinónimo 4,5-Dihydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16570, 4, 5-Dihydroxy-3-phenylazo-2, 7-naphthalenedisulfonic acid
PubChem CID 44135388
Nombre IUPAC disodio; 5-hidroxi-4-oxo-3-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-2,7-disulfonato
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromotrope 2R
Beilstein 16, 301
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.35
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 360 min. (509nm, water)
Color Marrón-Rojo
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromotrope 2R
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.