Learn More
Proteintech Agarosa ChromoTek Myc-Trap™
La agarosa Myc-Trap™ es un reactivo de afinidad para IP y purificación de proteínas etiquetadas con Myc.
Marca: Proteintech yta-400
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Consta de un nanocuerpo Myc/VHH acoplado a los gránulos de agarosa
Especificaciones
Se envía a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar a 4 °C. Estable durante un año. | |
Motivo de la secuencia de etiqueta Myc EQKLISEEDL en el N-terminal, C-terminal o sitio interno de la proteína de fusión. El c-myc endógeno NO está unido. | |
Alpaca |
IP, CoIP, ChIP, RIP | |
Agarosa | |
400 reacciones |
Título del producto
Proteintech Agarosa ChromoTek Myc-Trap™ > 400 reacciones
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido